Learn More
Natriummethoxid, 0.5 M-Lösung in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10652435 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10652435 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10652245 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652435 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427228000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-41-4 ∣ CH3NaO ∣ 54.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Summenformel CH3NaO
Molekulargewicht (g/mol) 54.02
MDL-Nummer MFCD00012179
InChI-Schlüssel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-Name Natrium;Methanolat
SMILES C[O-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 65°C
Chemischer Name oder Material Sodium methoxide
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 800 mL
Strukturformel CH3ONa
Flammpunkt 11°C
Merck Index 15, 8775
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 54.02
Güte Ungraded
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.45 to 0.60M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.8
Dichte 0.8000g/mL