Learn More
Natriummethanthiolat (95%), TRC
Artikelnummer. 30410839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410839 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6448055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Methanethiolate
CAS 5188-07-8
Summenformel C H3 S . Na
Menge 5 g
Synonym Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
InChI-Formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].C[S-]
IUPAC-Name Natrium; Methanthiolat
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Formelmasse 69.9853