Learn More
Natriummethanethiolat (~20 % im Wasser), TRC
Artikelnummer. 30180390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180390 1 g 1 Gramm
30180207 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180390 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6448001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5188-07-8
Summenformel C H3 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Synonym Methanethiol, sodium salt (1:1), Methanethiol, sodium salt (8CI,9CI), Sodium, (methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
IUPAC-Name Natrium; Methanthiolat
SMILES [Na+].C[S-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Methanethiolate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Formelmasse 69.9853
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Methanethiolate ~20%