Learn More
Natriummethansulfonat, 99 %, Acros Organics™
30.40 CHF - 310.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2386-57-4
Summenformel CH4NaO3S
Molare Masse (g/mol) 118.09
InChI-Schlüssel KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem-CID 638112
IUPAC-Name Natrium; Methansulfonat
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15545096
Unterlagen ansehen
Acros Organics
442110050
5g 30.40 CHF
5 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15555096
Unterlagen ansehen
Acros Organics
442111000
100g 92.70 CHF
100 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15565096
Unterlagen ansehen
Acros Organics
442115000
500g 310.40 CHF
500 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2386-57-4
118.09
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
Natrium; Methansulfonat
CH4NaO3S
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
638112
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Sodium methanesulfonate
CH4NaO3S
sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Natrium; Methansulfonat
638112
99%
Authentic
5g
2386-57-4
CH3SO3Na
Solubility in water: soluble.
CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
118.09
118.09
1% max.
1% max.
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sodium methanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.