Learn More
Natriummetavanadat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185213 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10185213
Marke: Thermo Scientific Acros 269210010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13718-26-8 | NaO3V | 121.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-26-8
Summenformel NaO3V
Molekulargewicht (g/mol) 121.93
MDL-Nummer MFCD00011125
InChI-Schlüssel CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
IUPAC-Name Natrium; Oxido(dioxo)vanadium
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metavanadate
Schmelzpunkt 600°C
Namenshinweis 96%
Farbe Beige-gelb bis weiß oder grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 96%
Strukturformel NaVO3
Merck Index 15,8774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 121.93
Reinheit (%) 96%