Learn More
Natrium-Metasilikatpentahydrat, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10746111 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10746111 1 kg 1 Kilogramm
10306440 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746111 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/5360/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Natrium-Metasilikatpentahydrat, technisch, Fisher Chemical, Menge:3kg, CAS:10213-79-3, weiß, Schmelzpunkt:72 °C, Molekularformel:H10Na2O8Si, Molekulargewicht:212,137, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:12,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-79-3
Summenformel H10Na2O8Si
Molekulargewicht (g/mol) 212.137
MDL-Nummer 149176
InChI-Schlüssel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC-Name Dinatrium, Dioxido(oxo)silan; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 72°C
Farbe Weiß
pH 12.6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 212.74g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate, Sodiummetasilicate