Learn More
Natriummetasilikat, wasserfrei, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407914
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 x 1 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11337707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014106.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6834-92-0 | Na2O3Si | 122.062 g/mol
Sodium metasilicate is used as a starting material for zeolites and silica catalysts. It acts as an adhesive and binder, corrosion inhibitor, penetrating sealant, coagulant in waste water treatment, fixative for hand dyeing with reactive dye and detergent auxiliaries. It is also used in boiler compounds, cleaners, bleaches, aluminum paint strippers and washing carbonated drinking bottles. It finds application in cements, drilling fluids, fireproofing wood, refractories and automobiles. Further, it serves as a surfactant, emulsifier, wetting agent, suspending agent, dispersing agent and anti-corrosive agent in boiler water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6834-92-0
Summenformel Na2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 122.062
MDL-Nummer MFCD00003492
InChI-Schlüssel NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC-Name Dinatrium, Dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metasilicate
Schmelzpunkt 1088°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulate
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in acids,alcohol and salt solutions.
Formelmasse 122.06
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White granules
Dichte 2.61 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium metasilicate