Learn More
Natriummetasilikat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11490452 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11490452
Marke: MP Biomedicals 0219138283
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-24-3
Summenformel H18Na2O12Si
Molekulargewicht (g/mol) 284.197
InChI-Schlüssel PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(oxo)silan; Nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Metasilicate
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich ≥97%
Formelmasse 284.2
Güte Reagenz