Learn More
Natriummetasilikat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11410462 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11410462
Marke: MP Biomedicals 0219138291
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-24-3
Summenformel H18Na2O12Si
Molekulargewicht (g/mol) 284.197
InChI-Schlüssel PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummetasilikat-Nonahydrat, Natriumsilikat-Nonahydrat, Kieselsäure H2SiO3, Dinatriumsalz, Nonahydrat, Dinatriumoxosilanebis-Olat-Nonahydrat, Dinatriumoxosilandiolat-Nonahydrat, Dinatriumdioxido-oxo-silan-Nonahydrat, Natrium-oxosilanebisolat-Wasser1/9, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(oxo)silan; Nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetasilikat
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich ≥ 97 %
Formelmasse 284.2
Güte Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Metasilicate Nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium MetasilicateNonahydrate