Learn More
Natriummetaperiodat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium metaperiodate |
| Schmelzpunkt | 300°C (decomposition) |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid. |
| Formelmasse | 213.89 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium metaperiodate
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metaperiodate