missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriummetabisulfit, TRC

Artikelnummer. 17934425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934425 100 g 100 Gramm
17930725 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17934425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS667060100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7681-57-4
Summenformel 2 Na . O5 S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.11
Synonym Sodium metabisulfite, sodium disulfite
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Metabisulfite
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Formelmasse 189.8983
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.