Learn More
Natriummetabisulfit, Reagenzienqualität, 97 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Catalog Number 15671530
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
disodium (sulfinatooxy)sulfinate
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
7681-57-4
Na2O5S2
190.09
MFCD00167602
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
656671
disodium (sulfinatooxy)sulfinate
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriummetabisulfit
Schmelzpunkt >150 °C
Farbe Weiß
pH 3.5 bis 5 (bei 50 g/l 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel Na2S2O5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 650 g/l bei 20 °C
Formelmasse 190.11 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Kristalle
Dichte 2.36 g/cu.cm