Learn More
Natriummetabisulfit, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriummetabisulfit |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Physikalische Form | Trocken |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na2S2O5 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 190.11 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 100.5 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium metabisulfite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium metabisulphite