Learn More
Natriummetabisulfit, puriss. p.a. ACS-Reagenz, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriummetabisulfit |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
| Physikalische Form | Solid |
| Menge | 6 x 2.5 kg |
| Strukturformel | Na2S2O5 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 190.11 |
| Reinheit (%) | 98 bis 100,5 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |