Learn More
Natriummetabisulfit, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15633440 500 g 500 Gramm
15613440 1 kg 1 Kilogramm
15623440 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15653440 5 kg 5 Kilogramm
15663440 6 x 2.5 kg 6 Stück
15643440 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15633440 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31448500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., trocken, 98 bis 100,5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetabisulfit
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Physikalische Form Trocken
Menge 500 g
Strukturformel Na2S2O5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 190.11 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphite