Learn More
Honeywell Fluka™ Natriummetabisulfit, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. EUR., trocken, 98 bis 100.5 %
Marke:  Honeywell Fluka™ 31448-50KG
Additional Details : CAS : 7681-57-4 Gewicht : 50.00000kg
Menge. 50 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643440
  • 934.07 CHF / 50 Kilogramm
Auf Lager 34
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7681-57-4
190.095
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
656671
Na2O5S2
MFCD00167602
Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit
[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Natriummetabisulfit
7681-57-4
Na2S2O5
NONH für alle Transportarten
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
190.095
190.11 mol
ACS/puriss. P. A
50 kg
Reag. Ph. Eur.
Na2O5S2
MFCD00167602
Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriumdisulfit
[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
656671
98 bis 100.5 %
Trocken
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation