Learn More
Natriummetabisulfit, Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97-100,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15691330 4 x 5 kg 4 Stück
15601340 500 g 500 Gramm
15671330 1 kg 1 Kilogramm
15611340 5 kg 5 Kilogramm
15621340 6 x 1 kg 6 Stück
15681330 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15691330 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 134594X5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 CHF
    726.92 CHF / 4 Stück
    Sparen 98.08 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetabisulfit
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.BP, NF, FCC
Physikalische Form Solid
Menge 4 x 5 kg
Strukturformel Na2S2O5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 190.11
Reinheit (%) 65,0 bis 67,4 % (SO2-Basis)
Güte puriss.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.