Learn More
Natriummetabisulfit NF/FCC Granular, Macron Fine Chemicals ™
Artikelnummer. 15548444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15548444 2.5 kg Poly 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548444 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 777606
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetabisulfit
CAS 7681-57-4
Physikalische Form granular
Menge 2.5 kg
Summenformel Na2O5S2
MDL-Nummer MFCD00167602
Synonym Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formelmasse 190.11
Güte FCC/NF
Verpackung Poly
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulphite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite