Learn More
Natriummetabisulfit, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Natriummetabisulfit, zertifiziertes AR für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 150°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 4 to 6 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 1 kg |
| Formelmasse | 190.1g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium metabisulfite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.