Learn More
Natrium-(Meta-)Periodat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15608080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15608080 25 g 25 Gramm
15698070 100 g 100 Gramm
15618080 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15608080 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. S187825G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natriumperiodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natrium(meta)periodat
Menge 25 g
Strukturformel NaIO4
UN-Nummer UN3085
Formelmasse 213.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %