Learn More
Natrium (Meta)Periodat, Solstice
Artikelnummer. 15653010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15653010 6 x 500 g 6 Stück
15633010 100 g 100 Gramm
15643010 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15653010 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 303236X500G
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natrium(meta)periodat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 6 x 500 g
Strukturformel NaIO4
UN-Nummer UN3085
Formelmasse 213.89
Reinheit (%) ≥99,8 %
Güte ACS/puriss. P. A