Learn More
Natrium (Meta)Periodat, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natrium(meta)periodat |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | NaIO4 |
| UN-Nummer | 3085 |
| Formelmasse | 213,89 g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99,8 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium (meta)periodate
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium periodate