Learn More
Natrium-(Meta-)Periodat, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15643010
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
6 x 500 g
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
sodium periodate
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
sodium periodate
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natrium(meta)periodat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel NaIO4
UN-Nummer 3085
Formelmasse 213.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte ACS/puriss. P. A