Learn More
Natriummetaperiodat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
546.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
125 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriummetaperiodat |
Menge | 125 g |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien |
IUPAC-Name | Natriumperiodat |
Formelmasse | 213.89 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 3.87 kg |