Learn More
Natriummetaperiodat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number 15172017
546.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
125 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Natriumperiodat, Natriummetaperiodat, Periodsäure, Natriumsalz, Periodsäure HIO4, Natriumsalz, Periodat-Natrium, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Natriummetaperiodat
Menge 125 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
IUPAC-Name Natriumperiodat
Formelmasse 213.89
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 3.87 kg