missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natrium L-(+)-Weinsäure-Dihydrat, TRC

Artikelnummer. 30007247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007247 10 g 10 Gramm
30003860 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS67305010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6106-24-7
Summenformel C4 H4 O6 . 2 Na . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, sodium salt, hydrate (1:2:2), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, disodium salt, dihydrate (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, disodium salt, dihydrate, Tartaric acid, disodium salt, dihydrate (8CI), Disodium tartarate dihydrate, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
IUPAC-Name Disodium; (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]

Especificaciones

Chemischer Name oder Material Sodium Tartrate Dihydrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Formelmasse 230.0015
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.