Learn More
Natrium-L-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363556 25 g 25 Gramm
11353556 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363556 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14500.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.88 CHF
    160.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 37.23 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 867-56-1 ∣ C3H5NaO3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natrium-L-Lactat wird als Lebensmittelzusatzstoff, Konservierungsmittel, Säureregler und Füllmittel verwendet. Es findet Anwendung in Shampoo, flüssigen Seifen und anderen verwandten Produkten. Es dient als effektives Feuchthaltemittel und effektiver Feuchtigkeitsspender. Es wird bei der Behandlung von Arrhythmien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 867-56-1
Summenformel C3H5NaO3
MDL-Nummer MFCD00066576
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium L-lactate
Schmelzpunkt ∼160°C
Physikalische Form Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Beilstein 4567087
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
Formelmasse 112.06
Reinheit (%) ≥98%
Güte Ungraded