Learn More
Natriumjodid (weiße Kristalle, molekularbiologischer Gütegrad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10439503
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10439503 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10439503 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP323100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 1300°C
Chemischer Name oder Material Sodium Iodide
Schmelzpunkt 661°C
CAS 7681-82-5
Farbe Weiß
pH 6 bis 9
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Summenformel INa
Merck Index 15, 8765
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[I-]
IUPAC-Name Natrium; Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Formelmasse 149.89
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 1.3mbar at 767°C
Dichte 3.660g/cm³
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.