Learn More
Natriumjodid, ultratrocken, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355757 500 g 500 Gramm
11345757 25 g 25 Gramm
11335757 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043447.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird als Jodzusatz, Schleimlöser oder in radioaktiver (I-131) Form als Diagnosehilfe, insbesondere für Schilddrüsenfunktionstests, verwendet. Natriumiodid wird in der Fotografie und als analytische Reagenzien eingesetzt. Es wird auch zur Messung der Energie von Gammastrahlen und in der organischen Synthese verwendet.
It is used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
MDL-Nummer MFCD00003532
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1300°C to 1304°C
Chemischer Name oder Material Sodium iodide
Schmelzpunkt 651°C
Physikalische Form -10 Mesh Beads, ampulliert unter Argon
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,alcohol,and glycerin.
Formelmasse 149.89
Reinheit (%) 99.98%
Verpackung Ampulliert unter Argon
Brechungsindex 1.7745
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Relative Dichte 3.67
Dichte 3.67