Learn More
Natriumiodid-Dihydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414935 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10414935
Marke: Thermo Scientific Acros 202895000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13517-06-1 | INa·2H2O | 185.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-06-1
Summenformel INa·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 185.93
MDL-Nummer MFCD00149211
InChI-Schlüssel VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
PubChem CID 23685997
IUPAC-Name Natrium, Iodid; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium iodide dihydrate
Schmelzpunkt 752°C
Namenshinweis For analysis
Farbe Weiß
pH 6 to 9 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Anhaftende feine Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NaI·2H2O
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89
Merck Index 10, 8469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone,very soluble in nh3
Formelmasse 185.93
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.44
Dichte 2.4400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium iodide dihydrate