Learn More
Natriumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073544
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
7681-82-5
INa
149.894
3532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
Natrium; Iodid
[Na+].[I-]
7681-82-5
INa
149.894
3532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
Natrium; Iodid
[Na+].[I-]
Siedepunkt 1300°C
Schmelzpunkt 661°C
Farbe Weiß
pH 6 to 9
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 149.89g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1.3mbar 767
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.