Spezifikation
| Siedepunkt | 1300.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium iodide |
| Schmelzpunkt | 661.0°C |
| pH | 6.0 to 9.0 (5% aq. soln.) |
| Physikalische Form | Solid |
| Menge | 100 g |
| Verpackung | Glass Bottle |
| Relative Dichte | 3.66 |
| Dichte | 3.6600g/mL |
| Strukturformel | NaI |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium iodide
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium iodide