Learn More
Natriumjodid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407906
43.96 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
Natrium; Iodid
[Na+].[I-]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
Natrium; Iodid
[Na+].[I-]
Dient zur Vorbeugung von Jodmangel. Wird als analytisches Reagenz, bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, für Antiseptika, Deodorants und Arzneimitteln, in der Konditionierung von Backmitteln verwendet. Wird auch von Umwandlung von Alkylchlorid zu Alkyliodid verwendet
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of an alkyl chlorides into an alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
  • Wird häufig zur Vorbeugung von von Jodmangel verwendet, als analytisches Reagenz, bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, Antiseptika, Deodorants und Arzneimitteln
  • Wird in der Backmittelkonditionierung und als Tierfutter verwendet
  • Wird für die Umwandlung von Alkylchloriden zu Alkyliodide verwendet, z. B. bei der Behandlung von Schilddrüsenkrebs und Hyperthyreose sowie in Szintillationsdetektoren, traditionellerweise in der Nuklearmedizin, Geophysik, Kernphysik und bei Umweltmessungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1300°C to 1304°C
Chemischer Name oder Material Sodium iodide
Schmelzpunkt 651°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Merck Index 14,8631
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 149.89
Güte ACS
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.7745
Empfindlichkeit Hygroscopic
Aussehen White Powder
Dichte 3.67 g/cm3 at 20°C