Learn More
Natriumiodat, puriss p.a., ≥99.5% (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15676830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15676830
Marke: Honeywell-Fluka 7170225G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss. p.a., ≥99.5 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumiodat
CAS 7681-55-2
Menge 25 g
Summenformel INaO3
Strukturformel NaIO3
MDL-Nummer MFCD00003533
UN-Nummer UN1479
Synonym Natriumiodat, Natriumjodat Deutsch, Jodsäure, Natriumsalz, Natriumjodat naio3, Jodsäure HIO3, Natriumsalz, Natriumjodat Naio3 Pentahydrat, Jodsäure, Natriumsalz, Pentahydrat, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
InChI-Schlüssel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Iodat
Molekulargewicht (g/mol) 197.891
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Formelmasse 197.89 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (RT)
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.28 g/ml bei 25 °C