Learn More
Natriumiodat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399277
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11399277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040135.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.891 g/mol
Sodium iodate is used in animal feed, food industry. It is utilized in the manufacture of disinfectants, antiseptics and deodorants. It acts as a significant part in the oxidation of aromatic, aliphatic, and alicyclic thiols. Potassium tetrahydroborate and sodium iodate in acidic aqueous solution react with cadmium to generate chemical vapor, which is useful for atomic fluorescence spectrometry application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-55-2
Summenformel INaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.891
MDL-Nummer MFCD00003533
InChI-Schlüssel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC-Name Natrium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium iodate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,8630
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acetone.
Formelmasse 197.89
Reinheit (%) ≤99%
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 4.28 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium iodate