Learn More
Natriumhypochlorit, steril, hergestellt mit USP-gereinigtem Wasser, 5%ige Lösung, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548794 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 gl
Packungsgröße:
3.80 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15548794 1 gl 3.80 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548794 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. P00503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.80 CHF
    379.81 CHF / 3.8 Liter
    Sparen 72.99 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhypochlorit
Namenshinweis Steril, hergestellt mit USP gereinigtem Wasser
CAS 7681-52-9
Physikalische Form Liquid
Menge 1 gl
Summenformel ClNaO
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]Kl.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Formelmasse 74.44
Reinheit (%) 5 % Lösung
Güte Pure
Relative Dichte 1 l = 1.11 kg