Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, Reagenzienqualität, verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 %, Honeywell
Artikelnummer. p-7071927 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 ml
3 L
5 l
Packungsgröße:
25 Milliliter
3 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15638340
Marke: Honeywell Research Chemicals 23930525ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, verfügbares Chlor 4.00 bis 4.99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
MDL-Nummer MFCD00011120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hypochlorite Solution
Menge 25 mL
Strukturformel NaClO
UN-Nummer 3082
Formelmasse 74.44g/mol
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Available chlorine 4.00 to 4.99%
Dampfdruck 17.5mmHg (20°C)
Dichte 1.097g/mL at 25°C