Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, 6–14 % aktive Chlorbasis, Solstice
Beskrivning
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Specifikationer
Specifikationer
| Siedepunkt | 111 °C |
| Chemischer Name oder Material | Natriumhypochloritlösung |
| Namenshinweis | 6-14% aktive Chlorbasis |
| CAS Min. % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max. % | <90.0000%, <20.0000% |
| Menge | 6 x 500 ml |
| Strukturformel | NaClO |
| UN-Nummer | UN1791 |
| Formelmasse | 74.44 |
| Reinheit (%) | 6 bis 14 % (aktive Chlorbasis) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hypochlorite solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite,solution
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?