Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 5,0 M NaOH (5,0 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
:
1 L
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide solution |
| pH | 14 |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 105°C to 140°C (1,013 hPa) |
| CAS | 1310-73-2 |
| CAS Min. % | ≥ 70% |
| Schmelzpunkt | -12°C to -10°C |
| CAS Max. % | <90% |
| Strukturformel | NaOH |
| Dichte | 1.327 g/cm3 (25°C) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide