Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0,5 M NaOH (0,5N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16636183 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
:
55 L
Artikelnummer. 16636183
Marke: Honeywell Fluka 7142455L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide solution
Farbe Farblos
Siedepunkt >100°C (1,013 hPa)
CAS 7732-18-5
CAS Min. % ≥ 90%
CAS Max. % ≤ 100%
Strukturformel NaOH
Dichte 1.020 g/cm3 (20°C)
Synonym NaOH
Menge 55 L
Molekulargewicht (g/mol) 40.00 g/mol
Güte Volumetrische Titration