Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, stark, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Wird mit Analysenzertifikaten geliefert. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf allen Produktetiketten angegeben.
- Summenformel: NaOH
- Molare Masse: 40.00 mol
- CAS-Nr: 1310-73-2
- EIN ECS-Nr.: 215-185-5
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Summenformel | HNaO |
| Konzentration | 25 – 50 % |
| Dichte | 1.4746 g/cm3 |
| Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
| Löslichkeitsinformationen | Vollständig mischbar |
| InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Menge | 1 l |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide