Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
10 L
10 l
20 L
4 x 5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
20 Liter
4 Stück
5 Liter
6 Stück
Verpackung:
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
VOLPAK-Behälter
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide solution |
| Strukturformel | NaOH |
| Konzentration | 1M |
| UN-Nummer | UN1824 |
| Menge | 20 L |
| Formelmasse | 40g/mol |
| Dampfdruck | 3 mmHg (37°C) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda