Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, Purum, ≥32 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15670790
Click to view available options
Menge:
2.5 l
5 l
35 kg
4 x 2.5 l
4 x 5 l
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
Purum, ≥32 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Strukturformel NaOH
UN-Nummer 1824
Menge 2.5 l
Formelmasse 40 mol
Reinheit (%) ≥ 32 %
Güte purum
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C)