missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumhydroxid-Lösung, 8 M, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15604890
Click to view available options
Menge:
1 l
20 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodium;hydroxide
[OH-].[Na+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodium;hydroxide
[OH-].[Na+]

Volumetrisch, 8 M NaOH (8 N)

Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:

  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use

 

  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide solution
Strukturformel NaOH
Konzentration 8M
UN-Nummer UN1824
Menge 20 L
Formelmasse 40g/mol
Dampfdruck 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'