Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
74.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
68.37 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
68.37 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Beschreibung
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Aetznatron, Ascarit, Ätznatron, Soda, ätzend, Natronlauge, Natriumhydrat, Natriumhydroxid na OH, Natriumhydroxidlösung, weiß ätzend, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, 39,997, 39,997
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100°C |
Schmelzpunkt | 0°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdichte | > 1.0 |
Physikalische Form | Flüssig |