Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.111M (0.111N), zur Analyse von Milch, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-8825002 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 15958776
Marke: Fisher Chemical J/7670/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrische Natriumhydroxidlösung zur Bestimmung der Milchsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 L
Normalität 0.111
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Rückführbarkeit auf NIST Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk
Physikalische Form Flüssig