Learn More
Natriumhydroxid, rein, Lösung2 % (v/v), Fisher Chemical Artikelnummer.: 12867182
Natriumhydroxid, rein, Lösung2 % (v/v), Fisher Chemical
Artikelnummer. 12867182 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 12867182
Marke: Fisher Chemical J/9013/08
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
MDL-Nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 500 mL
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdruck 23 &20
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Natriumhydroxid, rein, Lösung2 % (v/v), Fisher Chemical >