Learn More
Reduced Folate Carrier/SLC19A1 Antibody (890513) [FITC], R&D Systems™
Code produit 18606574 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606574 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606574 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8450F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.08 CHF
    738.15 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 113.93 CHF
    13% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Reduced Folate Carrier/SLC19A1 Monoclonal specifically detects Reduced Folate Carrier/SLC19A1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène Reduced Folate Carrier/SLC19A1
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 890513
Conjugué FITC
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CHMD, FLOT1, folate transporter 1, FOLThuman reduced folate carrier (RFC)10Intestinal folate carrier 1, IFC1, IFC-1, Placental folate transporter, Reduced folate carrier protein, REFC, RFC, RFC1, solute carrier family 19 (folate transporter), member 1, Solute carrier family 19 member 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Reduced Folate Carrier/SLC19A1, Met1-Gln591, Accession # P41440
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6573
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus