Learn More
Natriumhydroxid-Monohydrat, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359667
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359667 25 g 25 Gramm
11369667 5 g 5 Gramm
11379667 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041281.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
Sodium hydroxide monohydrate is used as an acid neutralizer. It is a strong base widely used in the chemical industry to drive chemical reactions. It finds application as a neutralizing agent in the petroleum refining industry, as paint stripper and an analytical reagent in laboratories to measure the concentration of acids by titration. It is involved in soap production, alumina production by Bayer process, paper industry. It plays an important role as a catalyst for the transesterification of methanol and triglycerides in order to prepare biodiesel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12179-02-1
Summenformel H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 58.01
MDL-Nummer MFCD00149229
InChI-Schlüssel JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
SMILES O.[OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide monohydrate
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318.4°C
Prozentgehaltsbereich 99.996% (metals basis)
Dichte 2.13 g/cm3 at 20°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Menge 25 g
IUPAC-Name Natrium; Hydroxid; Hydrat
Formelmasse 58.01 (40.00 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide monohydrate