Learn More
Natriumhydroxid, reinst, SLR, 30 % Lösung, d=1.33, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365842 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 L, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
20 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Siedepunkt 120°C
Schmelzpunkt 8°C
Menge 5 L
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, reinst, SLR, 30 % Lösung, d=1.33, Fisher Chemical >